Få mere at vide
Fisherbrand™ Fordeler med 5 Spikes
Artikelnummer. 17107824 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Inkluderer:
5 x 160 mm Spikes
5 x 200 mm pigge
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17107824 5 x 160 mm Spikes
17117824 5 x 200 mm pigge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17107824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1552.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 477.25 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Distributører er designet til at give optimal fleksibilitet og tilpasse sig forskellige læs af varer.
  • Injektorerne er i en fast position
Tekniske data
Produkttype Distributør
Inkluderer 5 x 160 mm Spikes