Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsbeholdere Acc.to Bernauer med Kolber
Beskrivelse
- Destilleringsbeholdere iflg. til Bernauer (ændret)
- Med tre kegler NS 14/23 og tre kolber
- Vakuumforbindelse med glasoliven
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Duran Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Mængde | 1 stk. |
| Standard konusled | Øverste fatning 12/23 NS |