Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsbeholdere Acc. til Anschütz Thiele, Lige, med kølejakke
Artikelnummer. p-7222624
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Materiale:
Duran Glas
Duran Rør, PTFE
Artikelnummer. 10683622
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05305014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Modtagere med lige adapter
  • Med kølekappe, gradueret, med fatning og kegle NS 29/32
  • Vakuumtilslutning: gevind GL18
  • NS stophane med massiv glas eller PTFE prop
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Standard konusled Fatning og Kegle NS 29/32