Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsbeholdere Acc. til Anschütz Thiele, Lige, med kølejakke
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Materiale:
Duran Glas
Duran Rør, PTFE
Beskrivelse
- Modtagere med lige adapter
- Med kølekappe, gradueret, med fatning og kegle NS 29/32
- Vakuumtilslutning: gevind GL18
- NS stophane med massiv glas eller PTFE prop
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Duran Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Standard konusled | Fatning og Kegle NS 29/32 |