Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsbeholdere Acc. til Anschütz-Thiele, Bent
Standard konusled:
Fatning og Kegle NS 14/23
Fatning og Kegle NS 29/32
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
Materiale:
Duran Glas
Duran PTFE
Beskrivelse
- Modtagere med bøjet adapter, gradueret
- Med NS-fatning og NS-kegle
- vakuumtilslutning: gevind GL18
- NS stophane med massiv glas eller PTFE prop
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Bukket adapter, gradueret, med NS-fatning og NS-kegle, vakuumtilslutning: gevind GL18 |
| Materiale | Duran Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Standard konusled | Fatning og Kegle NS 29/32 |