Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destillering af links med sprøjtehoved
Beskrivelse
- Med to lodrette NS-kegler og stænkhoved
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard konusled | NS 14/23 |