Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destillering af links med socket
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
300 mm
Beskrivelse
- Destilleringsled uden kondensator
- Med to lodrette NS-kegler
- Med stikkontakt
- NS 14/23 til destillationstermometre med 55 mm indbygningslængde
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | Kegle NS 24/29, Fatning NS 14/23 |