Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destillering af links med socket
Artikelnummer. 10204441
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
300 mm
Artikelnummer. 10204441
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05047002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destilleringsled uden kondensator
  • Med to lodrette NS-kegler
  • Med stikkontakt
  • NS 14/23 til destillationstermometre med 55 mm indbygningslængde
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Duran Glas
Standard konusled Kegle NS 19/26, Fatning NS 14/23