Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsled med Liebig-kondensator, vakuummodtageradapter og oliven
Artikelnummer. 10722522
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10722522 400 mm
1 options
Artikelnummer. 10722522 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05053404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    980.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.84 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
  • Udtag med NS kegle
  • Vand- og vakuumtilslutning med glasoliven
  • Med fatning NS 14/23
  • Til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Duran Glas