Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillering Links med Liebig kondensator og Gå til Claisen
Artikelnummer. 10090541
Standard konusled:
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 29/32, NS 29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
Artikelnummer. 10090541
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05057304
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Destillering Links med Liebig kondensator og Head to Claisen lavet af DURAN™ rør.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
Type Destillationslink
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23, NS 29/32
Længde (metrisk) jakke 250 mm