Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Destillering Links med Liebig kondensator
Artikelnummer. p-7161787
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
Artikelnummer. 10546823
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05053211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Destilleringsled med Liebig kondensator med vakuummodtageradapter og GL gevind
  • Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
  • Udtag med NS kegle
  • Vandtilslutning med gevind GL 14
  • Vakuummodtageradapter med gevind GL 18
  • Med fatning NS 14/23 til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 160 mm
Type Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
Materiale DURAN™ rør
Mængde 1
Standard konusled Kegle NS 14/23