Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Destillering Links med Liebig kondensator
Artikelnummer. 11572324
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11572324 250 mm
10546823 160 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11572324 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05053311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1042.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 292.22 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Destilleringsled med Liebig kondensator med vakuummodtageradapter og GL gevind
  • Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
  • Udtag med NS kegle
  • Vandtilslutning med gevind GL 14
  • Vakuummodtageradapter med gevind GL 18
  • Med fatning NS 14/23 til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Type Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
Materiale DURAN™ rør
Mængde 1
Standard konusled Kegle NS 14/23