Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Destillering Links med Liebig kondensator
Product Code. 10546823
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk)
10546823 160 mm
11572324 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10546823 Supplier Lenz Laborglasintrumente™ Supplier No. 05053211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    950.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 259.02 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Destilleringsled med Liebig kondensator med vakuummodtageradapter og GL gevind
  • Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
  • Udtag med NS kegle
  • Vandtilslutning med gevind GL 14
  • Vakuummodtageradapter med gevind GL 18
  • Med fatning NS 14/23 til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
  • Lavet af DURAN™ rør
Specifications
Længde (metrisk) 160 mm
Type Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
Materiale DURAN™ rør
Mængde 1
Standard konusled Kegle NS 14/23