Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillering Links
Artikelnummer. p-8005990
Standard konusled:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Artikelnummer. 10686755
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05050211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Destillationsled til tilslutning af destillationstermometre med 55 mm indbygningslængde.
  • Med Liebig kondensator
  • Udtag med NS kegle
  • Vandtilslutning med glasoliven, med NS fatning
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
Type Destillationslink
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23
Længde (metrisk) jakke 160 mm