Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillering Links
Artikelnummer. 10548081
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Længde (metrisk) jakke
10548081 NS 14/23, NS 29/32 250 mm
10686755 NS 14/23 160 mm
10702682 NS 14/23, NS 14/23 160 mm
10147044 NS 29/32, GL 14 250 mm
10491865 NS 29/32 250 mm
10634271 NS 29/32, NS 14/23 250 mm
10234341 NS 24/29 300 mm
10363181 NS 29/32, NS 29/32 350 mm
10376021 NS 14/23, NS 29/32 350 mm
11816214 NS 29/32 350 mm
10545670 NS 29/32 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10548081 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05053304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 DKK
    512.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 129.65 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Destillationsled til tilslutning af destillationstermometre med 55 mm indbygningslængde.
  • Med Liebig kondensator
  • Udtag med NS kegle
  • Vandtilslutning med glasoliven, med NS fatning
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
Type Destillationslink
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23, NS 29/32
Længde (metrisk) jakke 250 mm