Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillering Links
Standard konusled:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Beskrivelse
- Med Liebig kondensator
- Udtag med NS kegle
- Vandtilslutning med glasoliven, med NS fatning
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde |
| Type | Destillationslink |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Længde (metrisk) jakke | 250 mm |