Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillering Links
Beskrivelse
- Med Liebig kondensator
- Udtag med NS kegle
- Vandtilslutning med glasoliven, med NS fatning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Destillationslink |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | NS 24/29 |
| Længde (metrisk) jakke | 300 mm |