Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringshoved
Beskrivelse
- Opfylder DIN 12594 standarder
- NS-fatning og to NS-kegler
- Nedadgående vinkel på 75°
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde |
| Type | Destilleringshoved |
| Materiale | Duran Glas |
| Certificeringer/compliance | DIN 12594 |
| Standard konusled | NS 29/32 Lodret, NS 29/32 Skrå |
| Model- | Almindelig |