Få mere at vide
Brady™ Opløselige papiretiketter til termotransferprintere
Beskrivelse
Den vandopløselige papirlabel er selvklæbende og ekstrem nem at påføre. Hvis etiketten udsættes for varmt vand, opløses den fuldstændigt inden for 30 sekunder uden at beskadige overfladen, den blev påført.
- Efterlader ingen rester
- Reducerer det nødvendige arbejde for at fjerne etiketter
- Reducerer vedligeholdelse af filtre og afløb
- Muliggør nem genidentifikation af genbrugelige genstande i en række brancher
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Papir (B-403) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |