Få mere at vide
Brady™ Opløselige papiretiketter med bånd til Brady™ Etiketmagere
Artikelnummer. 17811495
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BMP41 etiketprinter, BMP51 etiketprinter, BMP53 etiketprinter, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
BMP51 etiketprinter, BMP53 etiketprinter, BMP53 Label Printer
Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter
Længde (metrisk):
6,4 m
7,62 m
Bredde (metrisk):
19,05 mm
38,1 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17811495 Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter 6,4 m 19,05 mm
17801495 BMP51 etiketprinter, BMP53 etiketprinter, BMP53 Label Printer 7,62 m 38,1 mm
17891485 BMP41 etiketprinter, BMP51 etiketprinter, BMP53 etiketprinter, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer 7,62 m 19,05 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17811495 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149608
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse vandopløselige papiretiketter er selvklæbende og meget nemme at påføre. Hvis etiketten udsættes for varmt vand, opløses den fuldstændigt inden for 3 sekunder uden at beskadige overfladen, den blev påført, og uden at efterlade rester.
  • Reducerer det nødvendige arbejde for at fjerne etiketter
  • Reducerer vedligeholdelse af filtre og afløb
  • Muliggør nem genidentifikation af genbrugelige genstande i en række brancher
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort på hvidt
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter
Materiale Paper (Papir)
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 21 ft.
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Længde (metrisk) 6,4 m
Bredde (metrisk) 19,05 mm
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.0762 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Klæbende type Akryl, aftagelig
Slutte Mat
Format Mærke
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation, laboratoriemærkning
Mængde 1 bånd
Alternativt varenummer M21-750-403