Få mere at vide
Brady™ Opløselige papiretiketter til J2000 printer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17140471
Skift visning
Bredde (metrisk):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
17140471 101,60 mm Pakke med 250
17150471 50,80 mm -
17160471 76,20 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17140471 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151241
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den vandopløselige papirlabel er selvklæbende og ekstrem nem at påføre.
  • Hvis du udsætter etiketten for varmt vand, vil den fuldstændigt opløses inden for 30 sekunder, uden at beskadige overfladen, den blev påført, og uden at efterlade rester
  • Det reducerer det arbejde, der kræves for at fjerne mærkater
  • Reducerer vedligeholdelse af filtre og afløb
  • Muliggør nem gen-identifikation af genanvendelige genstande i en række industrier
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Aftagelig
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktivsporing, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 250 etiketter/pose
Mængde 250 etiketter/rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +172 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +78 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0030 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 53.98 mm
Dimensioner (L x B) 50.80 x 101.6 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101,60 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 101.6 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 50.80 mm
Vægt (metrisk) 242 g
Alternativt varenummer J20-55-403