Få mere at vide
Brady™ Opløselige papiretiketter
Artikelnummer. 17831505
Skift visning
Længde (engelsk):
100 fod
300 fod
Bredde (engelsk):
1,125 tommer
2,25 tommer.
3 tommer
4 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk)
17831505 300 fod 1,125 tommer
17851505 100 fod 2,25 tommer.
17861485 100 fod 3 tommer
17811505 100 fod 4 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17831505 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149274
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ Opløselige papiretiketter opløses fuldstændigt i varmt vand inden for 30 sekunder og efterlader ingen klæbemiddelrester.
  • Ideel til brug i laboratorieindstillinger, aktivsporing eller generel brug
  • Nem at fjerne, hvilket sparer tid under ommærkningsprocessen
  • Miljøansvarlig
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver mulighed for hurtig og nem påføring
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Klæbende type Aftagelig
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Asset tracking, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking
Til brug med (udstyr) BradyPrinter i7100;™BBP 81 Labelprinter;BRADY IP™ Serielabelprinter;BRADY PRINTER PR Plus Series Labelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-1125-403-WT
nr. pr. pakke 1 Tape / Roll
Mængde 1
Størrelse 28.58 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0030 in.
Tykkelse (metrisk) 0.0762 mm
Dimensioner (L x B) 28.58 mm (W) x 91.44 m (L)
Længde (engelsk) 300 fod
Længde (metrisk) 91.44 m
Bredde (engelsk) 1,125 tommer
Bredde (metrisk) 28.58 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 28.58 mm
Alternativt varenummer THT-1125-403-WT