Få mere at vide
Heinz Herenz Dissektionsnåle med plastikhåndtag
Artikelnummer. 30158350
Skift visning
Længde (metrisk):
14 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
30158350 14 cm
1 options
Artikelnummer. 30158350 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1110301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.35 DKK
    26.86 DKK / Pakke med 10
    Spare 12.49 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Dissektionsnåle med plastikhåndtag spids, 14 cm
  • Dissektionnåle med plastikhåndtag
  • Spids
  • 14 cm
Tekniske data
Produkttype Dissektionsnåle
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Latex fri Nej
Længde (metrisk) 14 cm
Sterilitet Ikke-steril