Få mere at vide
Fisherbrand™ Dissekere saks
Artikelnummer. 15207266 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15207266 105 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15207266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.28 DKK
    16.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.84 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse saks til en række forskellige formål. S Murray™ Dissektionssakse er velegnede til teater-, afdelings-, veterinær-, tandlæge- og fodplejebrug.
  • Lige dissektionssaks i rustfrit stål
  • Lukkede skafter, fin spids
  • Overhold de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EEC
  • Fuld sporbarhed opretholdes gennem hele fremstillingsprocessen.
  • Fremstillet af kun højkvalitets rustfrit stål i henhold til specifikationerne for ISO 7153-1
  • 10 års garanti
Tekniske data
Produkttype Dissekere saks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 105 mm
Materiale Rustfrit stål