Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor
Artikelnummer. 15577345 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SI-DD58
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Model- Pakningsstørrelse
15577345 EU-stik SI-DD58 Hver
1 options
Artikelnummer. 15577345 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041287
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Øger disruptionseffektiviteten af disruptionperler med unikt, patenteret mikrorørholderdesign. Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor giver kraftig mekanisk celleafbrydelse.
    • Digital model er ideel til nøjagtige, reproducerbare, gentagelige resultater.
    • Har justerbar hastighed og hastighedsalarm
  • Hurtig håndfri afbrydelse af op til 12 mikrorør (1,5 ml eller 2,0 ml)
  • Leveres med NY Universal Microtube Holder
  • Indstil timeren til at køre i op til 15 minutter eller uafbrudt
  • Velegnet til brug i kølerum eller inkubatorer
  • Billigere end ultralydsenheder eller homogenisatorer
Ansøgninger omfatter:
  • Afbrydelse af bakteriekulturer til nukleinsyreisolering og nedstrømsbehandling
  • Slibning af plantevæv til DNA-ekstraktion
  • Fremstilling af cellelysater fra gær eller svampe
  • Hurtig resuspension af pellets
  • Opløsning af kemiske stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 1000 til 2850 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Holder Mikrorør
Rørkapacitet 1.5/2 mL
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 190 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4.3 kg
Model- SI-DD58
Inkluderer Universal mikrorørholder
Antal stillinger 12