Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Disruptor-perler, 0,5 mm, 375 g
Artikelnummer. 10216982 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10216982 0,5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10216982 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041301
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blyfri sodavand, limeglas sfæriske perler, ideelle til celle-, gær-, planteforstyrrende applikationer.
  • Kugleformede blyfri soda-lime glasperler er tilgængelige til brug med Disruptor Genie eller™ TurboMix™ vedhæftning (bruges med enhver Vortex-Genie 2 ™ Mixer) for optimal afbrydelse af celler.
  • 0,5 mm diameter perler til brug med gær/svampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 375 g
Produkttype Glasperler
Materiale Soda lime glas
Diameter (metrisk) 0,5 mm
Farve Grå
Oversigt 0,5 mm blyfri soda-lime glaskugleformede perler, ideelle til celle-, gær-, planteforstyrrende applikationer
Til brug med (udstyr) Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie
Inkluderer 375 g 0,5 mm blyfri soda-lime glasperler
Emballagetype Plastflaske med låg