Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Disruptor-perler, 0,1 mm, 375 g
Artikelnummer. 11920517 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11920517 0,1 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11920517 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.77 DKK
    254.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.01 DKK
    21% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blyfri soda-lime glaskugleformede perler, ideelle til celleforstyrrelser.
  • Kugleformede blyfri soda-lime glasperler er tilgængelige til brug med Disruptor Genie eller™ TurboMix™ vedhæftning (bruges med enhver Vortex-Genie 2 ™ Mixer) for optimal afbrydelse af celler.
  • Størrelse til brug med bakterier - 0,1 mm diameter perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 375 g
Produkttype Glasperler
Materiale Soda lime glas
Diameter (metrisk) 0,1 mm
Farve Grå
Oversigt 0,1 mm blyfri soda-lime glaskugleformede perler, ideelle til celleforstyrrelser
Til brug med (udstyr) Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie
Inkluderer 375 g 0,1 mm blyfri soda-lime glasperler
Emballagetype Plastflaske med låg