Få mere at vide
Hirschmann™ Disponible kapillærrør
Artikelnummer. 10778041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
105μ L
130μ L
165μ L
200μ L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10778041 165μ L
10737851 105μ L
10517451 130μ L
10243481 200μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10778041 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9221212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1178.83 DKK / Pakke med 1000
    Spare 156.17 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Natrium-hepariniserede engangsblodgasanalysekapillærpipetter.
  • 225 iu Natrium
  • fx til blodgasanalyse
  • CE iflg. IVD 98/79EC
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Kapacitet (metrisk) 165μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 1.35 mm
Mængde 4 x 250/Pk.
Til brug med (applikation) Blodgasanalyse
Længde (metrisk) 125 mm
Certificeringer/compliance CE iflg. IVD 98/79 EF
Oversigt Natrium-hepariniseret (225 iu natrium)