Få mere at vide
Hirschmann™ Disponible kapillærrør
Artikelnummer. 10517451
Kapacitet (metrisk):
105μ L
130μ L
165μ L
200μ L
Artikelnummer. 10517451
Brand: Hirschmann™ 9221210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Natrium-hepariniserede engangsblodgasanalysekapillærpipetter.
  • 225 iu Natrium
  • fx til blodgasanalyse
  • CE iflg. IVD 98/79EC
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Kapacitet (metrisk) 130μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 1.35 mm
Mængde 10 x 100/Pk.
Til brug med (applikation) Blodgasanalyse
Længde (metrisk) 100 mm
Certificeringer/compliance CE iflg. IVD 98/79 EF
Oversigt Natrium-hepariniseret (225 iu natrium)