Få mere at vide
Hirschmann™ Disponible kapillærrør
Beskrivelse
- 225 iu Natrium
- fx til blodgasanalyse
- CE iflg. IVD 98/79EC
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kapillærrør |
| Kapacitet (metrisk) | 200μ L |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.35 mm |
| Mængde | 10 x 100/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Blodgasanalyse |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Certificeringer/compliance | CE iflg. IVD 98/79 EF |
| Oversigt | Natrium-hepariniseret (225 iu natrium) |