Få mere at vide
Buerkle™ DispoTube engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15561751 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15561751 200 ml 1000 mm Steril Pakke med 20
15531751 100 ml 500 mm Ikke steril Pakke med 20
15541751 100 ml 500 mm Steril Pakke med 20
15551751 200 ml 1000 mm Ikke steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15561751 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53936631
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designet med et ergonomisk håndtag til nem prøveudtagning under vanskelige forhold. De Buerkle™ DispoTube Disposable Sampler er beregnet til udtagning af væskeprøver og kan nemt bruges med handsker.
  • Ergonomisk håndtag for let greb, selv med handsker
  • Alle lag og målpunktprøver muligt
  • Renrum fremstillet
  • Sterile sorter steriliseres af gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.