Få mere at vide
Buerkle™ DispoTube engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15531751 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15531751 100 ml 500 mm Ikke steril Pakke med 20
15541751 100 ml 500 mm Steril Pakke med 20
15551751 200 ml 1000 mm Ikke steril Pakke med 20
15561751 200 ml 1000 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15531751 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53936620
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Designet med et ergonomisk håndtag til nem prøveudtagning under vanskelige forhold. De Buerkle™ DispoTube Disposable Sampler er beregnet til udtagning af væskeprøver og kan nemt bruges med handsker.
  • Ergonomisk håndtag for let greb, selv med handsker
  • Alle lag og målpunktprøver muligt
  • Renrum fremstillet
  • Sterile sorter steriliseres af gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm