Få mere at vide
Greiner Bio-One Bortskaffelsespose m/Biohazard symbol og print
Dimensioner (L x B):
780 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Ikke-steril
- Polypropylen (PP) velegnet til dampautoklaver
- Nominel kapacitet fra 10L til 130L
- Kun til engangsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | m/Biohazard symbol og print |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 65 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Hygiejnisk bortskaffelse af kontaminerede laboratorieartikler |
| Materiale | Polypropylen |
| Tykkelse (metrisk) | 0.05 mm |
| Dimensioner (L x B) | 780 x 600 mm |