Få mere at vide
Contec™ Bortskaffelsespose til Moppefjernelsesværktøj
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16243972 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
LDPE
Artikelnummer. Materiale
16243972 LDPE
1 options
Artikelnummer. 16243972 Leverandør Contec™ Leverandørnr. BNBG0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1671.60 DKK / Pakke med 80
    Spare 358.40 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Bortskaffelsespose til værktøj til fjernelse af moppehoved.
  • Bredspektret effektivitet på 3 minutter sparer tid brugt på biodekontaminering.
  • Filtreret til 0,2 mikron og fyldt i et Grade A-miljø, hvilket sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Indeholder ingen kvaternær ammonium eller overfladeaktivt stof, så det er meget lavt restindhold, hvilket sparer tid ved fjernelse af rester
  • Ingen fareklassificering, så kun grundlæggende PPE påkrævet og ingen særlig bortskaffelse er nødvendig
  • Triggerspray kan indstilles til jet eller spray - stor dråbestørrelse reducerer risikoen for indånding og giver god overfladedækning
  • Dobbeltpose pakket i lineær afrivningsemballage, så hver pose er nem at åbne, selv når du har handsker på
  • Ikke klassificeret som ætsende og kan bruges sikkert i alle områder af renrummet— dette kræver en smule tilfældig tekstsletning fra slutningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Værktøj til at fjerne moppe
Materiale LDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Bortskaffelsespose til værktøj til fjernelse af moppehoved
Engangs Engangsbrug
Mængde 80 poser/Cs.