Få mere at vide
Karl Hecht™ Engangsvolumen ende-til-ende kapillærer
Volumen (metrisk):
2μ L
10μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Kalibreret til at indeholde fra ende til anden
- Overensstemmelsescertificeret, CE, DIN ISO 7550
- Med kapillarholder nr. 40553001 (kort rør med gummisutter)
- Nøjagtighed af≤± 0,5 %
- Præcision af≤ 1 %
- 250 stk. pr. pakke, 4 stk. pr. karton
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Pipetting (Pipettering) |
| Inkluderer | Kapillærholder nr. 40553001 |
| Emballagetype | 250 pr pakke; 4 pakker pr. karton |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Engangs | Engangsbrug |