Få mere at vide
Karl Hecht™ Engangsvolumen ende-til-ende kapillærer
Artikelnummer. 10093721
Skift visning
Volumen (metrisk):
2μ L
10μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10093721 2μ L Pakke med 250
10513842 10μ l Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093721 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40551006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2263.13 DKK
    200.93 DKK / Pakke med 250
    Spare 2062.20 DKK
    91% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Påfyldning og udtømning kan udføres med eller uden kapillarholder.
  • Kalibreret til at indeholde fra ende til anden
  • Overensstemmelsescertificeret, CE, DIN ISO 7550
  • Med kapillarholder nr. 40553001 (kort rør med gummisutter)
  • Nøjagtighed af≤± 0,5 %
  • Præcision af≤ 1 %
  • 250 stk. pr. pakke, 4 stk. pr. karton
Tekniske data
Til brug med (applikation) Pipetting (Pipettering)
Inkluderer Kapillærholder nr. 40553001
Emballagetype 250 pr pakke; 4 pakker pr. karton
Volumen (metrisk) 2μ L