Få mere at vide
Biochrom Synlig engangs-/UV-kuvette
Kapacitet (metrisk):
70μ L
800μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangscelle til synlig og UV-spektrofotometri
- Vejlængde: 10 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | UV synlig kuvette |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 800μ L |
| Materiale | UV plast |
| Mængde | 100 pakke |
| Vejlængde | 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | GeneQuant 1300 synligt/UV spektrofotometer |