Få mere at vide
Karl Hecht™ Engangsprøve-/centrifugerør
Artikelnummer. 10608871
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10608871 16 mm Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 10608871 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42769045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.20 DKK
    154.09 DKK / Pakke med 200
    Spare 62.11 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Test med vand har bevist anvendeligheden i centrifuger ved 4000 rpm.
  • Fremstillet af AR-Glas™ sodavand glas
  • Form med rund bund
  • Kantløs
  • Vægtykkelse på ca. 0,5 mm
  • Størrelse på ca. 100 x 16 mm i diameter
Tekniske data
Farve Klar
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Engangs Engangsbrug
Emballage 200/pk
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Test/Centrifugerør