Få mere at vide
B Braun™ Injekt™ Solo Single-use Syringe
Artikelnummer. 10554643
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10554643 3 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10554643 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 9202528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Made of polypropylene and polyethylene B Braun™ Injekt™ Solo Single-use Syringe includes a green plunger with a highly transparent barrel. „Latex-free/PVC-free „„Silicone oil-free tube easily aspirates up to maximum volume.
2-piece single-use syringe
  • Made of polypropylene/polyethylene
  • „„Green plunger
  • „„Highly transparent barrel „
  • „High contrast black graduation with permanent marking provides ideal readability „„
  • Safe plunger backstop
  • „„Easy aspiration up to maximum volume „„
  • Latex-free/PVC-free „„Silicone oil-free
Tekniske data
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Certificeringer/compliance EN ISO 7886-1
Lukketype Centric Luer Cone
Farve Green Plunger
Engangs Single-use
Latex fri Yes