Få mere at vide
Kartell™ Engangsrører til kuvetter
Længde (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet af polystyren for at undgå brud på skrøbelige kuvetter. Kartell™ Engangsomrørere til kuvetter er designet med en afrundet ende for komfort og en flad omrører for optimal blanding.
- CE-IVD certificeret
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-IVD |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Omrørere |