Indeholder
Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck adapter, and tubing adapter that fits most vacuum hoses.
- Tre størrelser: 150 ml, 500 ml og 1.000 ml.
- Lav væsketilbageholdelsestragtdesign.
- Fås i 33 mm og 45 mm halsstørrelser, der passer til de fleste glas- og plastmedieopbevaringsflasker.
- 45 mm halsstørrelser passer på Corning™ glas 1395 flasker, kun til brug på 2L og mindre størrelser.
- Forfiltre skal bestilles separat.
- Individuelt pakket.
- Steril.
- Ikke-pyrogen.
Ordreinfo
Enheder med 150 ml tragte indeholder 42 x 42 mm firkantede membranfiltre; 500 ml tragte indeholder 63 x 63 mm firkantede membranfiltre, 250 ml tragte indeholder 49,5 x 49,5 mm firkantede membranfiltre, og 1 L tragte indeholder 79 x 79 mm firkantede membranfiltre
Tekniske data
Tekniske data
| Stik | Slange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | 3,3 cm flaskehals |
| Materiale | Polystyren |
| Materiale (membran) | Celluloseacetat |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 13,6 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til filtrering af vævskulturmedier og komponenter, biologiske væsker, andre opløsninger |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |