Beskrivelse
Corning™ Spinner Flask Aseptic Transfer Caps vil øge produktiviteten af dine cellekulturoperationer, når du tilføjer eller fjerner medium og celler. Aseptiske overførselshætter er sterile (10 -6 SAL), individuelt i dobbeltposer og passer til sidearmene på Corning Engangsspindelflasker. Fremstillet af polyethylen med høj densitet. Autoklavering anbefales ikke.
- Kemisk resistent, varmeforseglelig, fleksibel slange, 1/4 ID, 3/8 OD
- 24 rørlængde, med stik
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med (udstyr) | Corning™ Del nr. 3563 |
| Inkluderer | Sidearm 0,25 tommer dykrør med 0,2 μm pore, udluftning, medicinsk kvalitet |
| nr. pr. sag | 2/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.