Få mere at vide
Swann-Morton™ Engangsskalpeller, ikke-steril, bulkpakke med beskyttelse, nr. 15
Artikelnummer. 15819682
Skift visning
Mængde:
100/kasse
Artikelnummer. Mængde
15819682 100/kasse
1 options
Artikelnummer. 15819682 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 2385
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Lille, buet skær til at lave korte, præcise snit.
  • Lille, buet skær.
  • Mest populære klingeform.
  • Ideel til at lave korte og præcise snit.
  • Anvendes i en række kirurgiske procedurer, herunder udskæring af en hudlæsion eller tilbagevendende talgcyste og til åbning af kranspulsårer.
  • Passer til håndtag 3, 3L, 3 graduerede, 5B, 7, 9, B3, B3L.
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100/kasse
Emballagetype Bulk pakket