Få mere at vide
Swann-Morton™ Disposable Scalpel Blade
Artikelnummer. 12952535
Mængde:
20 x 5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12952535
Brand: Swann-Morton™ 0113
Non-sterile, foil-packed, disposable scalpel blade. Swann-Morton™ Disposable Scalpel Blade is constructed of carbon steel.
  • Non-sterile blade
  • Foil packets of 5
  • Fitment No.4. Fits handles 4, 4L, 4 Graduated and 6B
  • Carbon steel construction
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Til brug med (udstyr) Fitment # 4. Fits handles # 4, # 4L, # 4 Graduated and # 6B
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance BS EN 7740
Mængde 20 x 5/pakke