Få mere at vide
Jiangsu HanHeng Medical Technology Engangsprøvetagningspind
Artikelnummer. 17164145
Tip Type:
Nasopharyngeal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17164145
Brand: Jiangsu HanHeng Medical Technology R12544
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standard nasopharyngeal podepind med 100 mm knækpunkt
  • Standard nasopharyngeal vatpind med 100 mm knækpunkt med plastikhåndtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikator materiale Plast
Certificeringer/compliance CE
Håndtag Materiale Plast
Holdbarhed 36 måneder
Tip materiale Nylon
Tip Type Nasopharyngeal
Knækpunkt 100 mm