Beskrivelse
- Udskiftelig PET film med to klæbestrimler, som fastgør den til masken.
- Tapper på hver side af afrivningen muliggør nem fjernelse, så den kan udskiftes
- En placeringsfunktion centralt for afrivningen bruges til nemt at justere den med to små ribber i Alpha Sentinel Full Face Mask.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Kombination |
| Materiale | Plast |
| Produkttype | Beskyttende afrivning |
| Størrelse | One Size |
| Ansigtsstykke type | Alpha Sentinel fuld ansigtsmaske |
| Mængde | 10/Pk. |