Få mere at vide
Buerkle Engangs pulverprøveudtager PharmaDispo
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30245477 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,03 ml (0,01 ml pr. kammer)
0,15 ml (0,05 ml pr. kammer)
0,3 mL (0,1 mL pr. kammer)
1,5 ml (0,5 ml pr. kammer)
3 mL (1 mL pr. kammer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
30245477 0,15 ml (0,05 ml pr. kammer) Steril Pakke med 20
30245471 0,03 ml (0,01 ml pr. kammer) Ikke steril Pakke med 20
30245475 0,15 ml (0,05 ml pr. kammer) Ikke steril Pakke med 20
30245472 0,3 mL (0,1 mL pr. kammer) Ikke steril Pakke med 20
30245469 1,5 ml (0,5 ml pr. kammer) Ikke steril Pakke med 20
30245470 3 mL (1 mL pr. kammer) Ikke steril -
30245468 0,03 ml (0,01 ml pr. kammer) Steril Pakke med 20
30245473 0,3 mL (0,1 mL pr. kammer) Steril Pakke med 20
30245474 1,5 ml (0,5 ml pr. kammer) Steril Pakke med 20
30245476 3 mL (1 mL pr. kammer) Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30245477 Leverandør Buerkle Leverandørnr. 53938011
Forventet forsendelse: 29-01-2027
En engangs flermålsprøvetager, der tager tre separate målpunktprøver med en enkelt prøvetagning. Det er fremstillet, samlet og individuelt pakket under klasse 7 (ISO ) rene rumforhold.
De tre separate prøveudtagningskamre i PharmaDispo tillader samtidig prøvetagning fra forskellige lag eller zoner. Dette gør det muligt at undersøge materialesammensætningen på en differentieret måde på tværs af flere lag, hvilket er særligt fordelagtigt, når en enkelt prøve ikke i tilstrækkelig grad karakteriserer materialet. Målpunktprøverne kan analyseres individuelt eller kombineres til en repræsentativ sammensat prøve.
Et avanceret ergonomisk design gør det muligt for sampleren at sidde komfortabelt i hånden, og prøveudtagningen kan udføres med én hånd. En glidemekanisme med endestop gør det nemt at åbne og lukke prøveudtageren.
PharmaDispo-prøvetageren tager nøjagtigt og sikkert små pulverprøver til kvalitetskontrol fra åbne beholdere.
  • Tag små individuelle prøver fra forskellige lag
  • Nem at bruge: Skydemekanisme med endestop for brugervenlig betjening
  • Renrum fremstillet, individuelt pakket og eventuelt steriliseret med gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale Polystyren
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0,15 ml (0,05 ml pr. kammer)
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Antal kamre 3
Emballagetype Pakke med 20 stk
Længde (metrisk) 500 mm