Få mere at vide
Greiner Bio-One Engangs polystyren serologiske pipetter
Artikelnummer. 10693981
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farve:
Blå
Klar
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10693981 10 mL Orange Pakke med 200
10127000 25 mL Rød Pakke med 200
10401003 5 mL Blå -
10659591 50 mL Klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10693981 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 607180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet med en farvet lodret Schellbach stribe gør det betydeligt nemmere at læse volumen. Greiner Bio-One™ Serologiske engangspipetter af polystyren giver en klar og robust løsning til transport af en afmålt mængde væske og dispenseringsmedier.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Steril
  • Maksimal nøjagtighed, dråbefri pipettering
  • Tydelige, let læselige gradueringer
  • Pipettering enheder til rådighed på anmodning
  • Pipet farvekode i henhold til internationale standarder
  • Maksimal klarhed fra højkvalitets polystyren
  • Partinummer og bedst-før-dato på hver pose
  • Leveres med et syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod indsugning af væske ind i pipetteringsanordningen (undtagelse: aspirationspipetten uden fibrøst filtermateriale)
  • Papir/plastikemballage med peel-off funktion til individuelt indpakkede pipetter med ekstra gennembrudsfunktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Form: Standard
Materiale Polystyren
Sterilitet Sterile
Til brug med (applikation) Til vævskulturapplikationer
Uddannet Ja
Gradueringer 1/10 mL
Mængde 200 pakke
Emballagetype Individuelt pakket ind i papir/plastikemballage
Farve Orange
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 343 mm
Type Serologisk pipette