Få mere at vide
Greiner Bio-One Engangs polystyren serologiske pipetter
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
- Steril
- Maksimal nøjagtighed, dråbefri pipettering
- Tydelige, let læselige gradueringer
- Pipettering enheder til rådighed på anmodning
- Pipet farvekode i henhold til internationale standarder
- Maksimal klarhed fra højkvalitets polystyren
- Partinummer og bedst-før-dato på hver pose
- Leveres med et syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod indsugning af væske ind i pipetteringsanordningen (undtagelse: aspirationspipetten uden fibrøst filtermateriale)
- Papir/plastikemballage med peel-off funktion til individuelt indpakkede pipetter med ekstra gennembrudsfunktion
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Form: Standard |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Sterile |
| Til brug med (applikation) | Til vævskulturapplikationer |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 1/2 mL |
| Mængde | 100 pakke |
| Emballagetype | Individuelt pakket ind i papir/plastikemballage |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Vis mere |