Få mere at vide
Kartell™ Technicon™ Beckman™, Konelab™ Prøvekopper af polystyren
Artikelnummer. 12523327
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
4 ml
Højde (metrisk):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12523327 1,5 ml 22,6 Pakke med 1000
12039877 4 ml 37,9 mm Pakke med 1000
11303814 2 ml 24,9 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12523327 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 02501004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 DKK
    106.03 DKK / Pakke med 1000
    Spare 6.97 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fremstillet med krystalklar polystyren for optimal synlighed. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Prøvekopper bruges til prøveanalyse.
  • En række krystalklare polystyren autoanalysatorkopper med koniske bunde
  • For Technicon™ , Beckman™ , Konelab™
  • Leveres uden hætter
  • Uddannet
Tekniske data
Mængde 1000 Pk.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Krystalklar
Produkttype Prøve kop
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Technicon Beckman og Konelab analysatorer
Højde (metrisk) 22,6